Stampa…
Platino 99,98 Metals basis, sponge -60 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12074.03 12074.06
12074.03EA 215 EUR
12074.03 12074.06
Platino 99,98 Metals basis, sponge -60 mesh
Platino
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Densità: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689