Platino ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Density: 21.45G/CC
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1769 °C Densità: 21,45G/CC Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...