Stampa…
Platino ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11507.FF 11507.FG 11507.FI
11507.FFEA 1089 EUR
11507.FF 11507.FG 11507.FI
Platino ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.7g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689