Stampa…
Platino ≥99.9% (metals basis), in fogli 1.0 mm (0.04 in) thick
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11506.FF 11506.FI
11506.FFEA 0 EUR
11506.FF 11506.FI
Platino ≥99.9% (metals basis), in fogli 1.0 mm (0.04 in) thick
Platino
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689