Platino ≥99.997% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.05g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1769 °C Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |