Stampa…
Platino ≥99.99% (metals basis), in polvere, Premion® -22 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
10672.01EA 112 EUR
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
Platino ≥99.99% (metals basis), in polvere, Premion® -22 mesh
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Silver-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689