Stampa…
Platino ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 1472 EUR
10294.BQ 10294.BU
Platino ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Densità: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689