Platino ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈4.21g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Peso molecolare: 195.08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 Punto di fusione: 1769 Densità: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |