Stampa…
Platino ≥99.9% (metals basis), reticella 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10283.FF 10283.FI 10283.GH 10283.FL
10283.FFEA 268 EUR
10283.FF 10283.FI 10283.GH 10283.FL
Platino ≥99.9% (metals basis), reticella 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689