Stampa…
Platino ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00860.FF 00860.FI
00860.FFEA 1460 EUR
00860.FF 00860.FI
Platino ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1769 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689