Stampa…
Platino ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
00263.G1 00263.G5
00263.G1EA 115 EUR
00263.G1 00263.G5
Platino ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.27g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Densità: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689