Stampa…
Platino, nero 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
195210010 195210050
ACRO195210010EA 350 EUR
ACRO195210010 ACRO195210050
Platino, nero 98%
Platino
Formula: Pt
Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1772 °C
Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07689
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g