Stampa…
Palladio ≥99%, in polvere, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19225.0001 1.19225.0005
1.19225.0001EA 521 EUR
1.19225.0001 1.19225.0005
Palladio ≥99%, in polvere, EMSURE® per analisi, Supelco®
Palladium
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1554 °C
Molar Mass 106.4 g/mol
Boiling Point 2200 - 2900 °C
Density 12.02 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable