Stampa…
Palladio ≥99.95% (metals basis), in polvere APS 0,5-1,7 micron
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
43715.03 43715.14 43715.06
43715.03EA 318 EUR
43715.03 43715.14 43715.06
Palladio ≥99.95% (metals basis), in polvere APS 0,5-1,7 micron
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Tap density 2.4-5.0g/cm3, S.A. 0.7-2.0m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II