Palladio ≥99.9% (metals basis), in polvere , -60 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS Number: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III |