Stampa…
Palladio ≥99.95% (metals basis), in polvere , -200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12068.03 12068.06 12068.14
12068.03EA 318 EUR
12068.03 12068.06 12068.14
Palladio ≥99.95% (metals basis), in polvere , -200 mesh
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III