Stampa…
Palladio ≥99.995% (metals basis), in polvere, Premion® , -22 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10788.03 10788.06 10788.93
10788.03EA 331 EUR
10788.03 10788.06 10788.93
Palladio ≥99.995% (metals basis), in polvere, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III