Stampa…
Palladio 99.99% (trace metals basis), in polvere - 20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 331 EUR
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
Palladio 99.99% (trace metals basis), in polvere - 20 mesh
Palladium
Formula: Pd
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %