Stampa…
Palladio ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.203 mm
Fornitore: Thermo Scientific
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 50.2 EUR
45072.G1 45072.G6
Palladio ≥99.95% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121