Stampa…
Palladio ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,0125 mm (0.0005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40744.FF 40744.FI
40744.FFEA 264 EUR
40744.FF 40744.FI
Palladio ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,0125 mm (0.0005 in)
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.094g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121