Stampa…
Palladio ≥99.98% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40212.BS 40212.BW 40212.CB
40212.BSEA 312 EUR
40212.BS 40212.BW 40212.CB
Palladio ≥99.98% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.98+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈9.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121