Stampa…
Palladio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12056.FF 12056.FI
12056.FFEA 2246 EUR
12056.FF 12056.FI
Palladio ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈7.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121