Stampa…
Palladio ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm
Fornitore: Thermo Scientific
11917.FF 11917.FI
11917.FFEA 1211 EUR
11917.FF 11917.FI
Palladio ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈3.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121