Stampa…
Palladio ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11517.FF 11517.FI 11517.GH
11517.FFEA 107 EUR
11517.FF 11517.FI 11517.GH
Palladio ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121