Palladio ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.1 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.75g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1555 °C Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS Number: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |