Stampa…
Palladio ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.1 mm
Fornitore: Thermo Scientific
10963.G5 10963.G9
10963.G5EA 148 EUR
10963.G5 10963.G9
Palladio ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.09g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121