Stampa…
Palladio ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10962.G1 10962.G5 10962.G9
10962.G1EA 199 EUR
10962.G1 10962.G5 10962.G9
Palladio ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121