Stampa…
Palladio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10278.G1 10278.G5
10278.G1EA 199 EUR
10278.G1 10278.G5
Palladio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Punto di ebollizione: 3167 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121