Stampa…
Palladio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10277.G2 10277.G6
10277.G2EA 140 EUR
10277.G2 10277.G6
Palladio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Peso molecolare: 106.420 g/mol
Densità: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6