Nichel, in polvere, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250
1.12277.1000
1.12277.0250EA
87.8
EUR
1.12277.0250
1.12277.1000
Nichel, in polvere, Sigma-Aldrich®
Nichel
Formula:
Ni Punto di ebollizione: 2371 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1455 °C Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS Number: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,II |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1453 °C |
Molar Mass | 58.69 g/mol |
Bulk Density | 1600 - 2600 kg/m3 |
Boiling Point | 2832 °C |
Density | 8.90 g/cm3 (25 °C) |