Stampa…
Nichel, reticella 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45099.HB 45099.FL 45099.GT
45099.HBEA 381 EUR
45099.HB 45099.FL 45099.GT
Nichel, reticella 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Nichel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582