Stampa…
Nichel ≥99.5% (metals basis), in fogli, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44824.FI 44824.GH 44824.HP
44824.FIEA 43.7 EUR
44824.FI 44824.GH 44824.HP
Nichel ≥99.5% (metals basis), in fogli, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Nichel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈22.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582