Stampa…
Nichel ≥99.5% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
44823.FI 44823.GH 44823.HP
44823.FIEA 35.3 EUR
44823.FI 44823.GH 44823.HP
Nichel ≥99.5% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Nichel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈11.1g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58,69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582