Stampa…
Nichel ≥99.5% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44821.FI 44821.GH 44821.HP
44821.FIEA 26.8 EUR
44821.FI 44821.GH 44821.HP
Nichel ≥99.5% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Nichel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582