Stampa…
Nichel ≥99.8% (metals basis), in polvere -150+200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 52.2 EUR
44739.22 44739.36 44739.A3
Nichel ≥99.8% (metals basis), in polvere -150+200 mesh
Nichel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 2371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1455 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II