Stampa…
Nichel, reticella 100 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44128.FL 44128.GT 44128.HB
44128.FLEA 98.8 EUR
44128.FL 44128.GT 44128.HB
Nichel, reticella 100 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Nichel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582