Stampa…
Nichel ≥99.8% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
43214.22EA 75.7 EUR
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
Nichel ≥99.8% (metals basis), in polvere -325 mesh
Nichel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Conductive dendritic powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 2371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1455 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II