Stampa…
Nichel 99,98 Metals basis, wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43134.G6 43134.G2
43134.G6EA 450 EUR
43134.G6 43134.G2
Nichel 99,98 Metals basis, wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nichel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582