Stampa…
Nichel ≥99.98% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43133.G6 43133.H2 43133.G2
43133.G6EA 169 EUR
43133.G6 43133.H2 43133.G2
Nichel ≥99.98% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nichel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582