Stampa…
Nichel ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100+325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42733.30 42733.A1
42733.30EA 106 EUR
42733.30 42733.A1
Nichel ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100+325 mesh
Nichel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582