Stampa…
Nichel ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42634.CH 42634.CJ 42634.RX
42634.CHEA 91.7 EUR
42634.CH 42634.CJ 42634.RX
Nichel ≥99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Nichel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈27.1g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582