Nichel ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Peso molecolare: 58.69 g/mol Punto di ebollizione: 3007 Punto di fusione: 1453 Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS Number: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,06582 |