Stampa…
Nichel ≥99.98% (metals basis), slug, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42325.09 42325.18 42325.30
42325.09EA 61 EUR
42325.09 42325.18 42325.30
Nichel ≥99.98% (metals basis), slug, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nichel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582