Stampa…
Nichel 99 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 104 EUR
41785.H7 41785.I1
Nichel 99 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Nichel
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582