Stampa…
Nichel ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40713.FF 40713.FI
40713.FFEA 336 EUR
40713.FF 40713.FI
Nichel ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Nichel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582