Stampa…
Nichel ≥99.98% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40672.BU 40672.BW 40672.G1
40672.BUEA 46.7 EUR
40672.BU 40672.BW 40672.G1
Nichel ≥99.98% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Nichel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.0044g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582