Stampa…
Nichel ≥99% (metals basis), in astine, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39705.BV 39705.VB
39705.BVEA 86.8 EUR
39705.BV 39705.VB
Nichel ≥99% (metals basis), in astine, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Nichel
Purity: 99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.72g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582