Stampa…
Nichel, reticella 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39703.HX 39703.WM
39703.HXEA 254 EUR
39703.HX 39703.WM
Nichel, reticella 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Nichel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582