Stampa…
Nichel ≥99.98% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39673.QJ 39673.QK
39673.QJEA 27.4 EUR
39673.QJ 39673.QK
Nichel ≥99.98% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Nichel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582