Stampa…
Nichel ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Spessore: 0.0125 mm (0.000492 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
35814.FI 35814.GH
35814.FIEA 72.9 EUR
35814.FI 35814.GH
Nichel ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Spessore: 0.0125 mm (0.000492 in)
Nichel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582